2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [2-Oxo-2-(piperazin-1-yl)ethyl]benzene, 1-(Phenylacetyl)piperazine
OR13308-100MG
APOSOR13308-100MGEA 125 EUR
APOSOR13308-100MG
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Formula: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,268 g/mol
Pto. Ebullición: 190…191 °C (17 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01566912
Núm. CAS: 88372-33-2