1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13424-100MG OR13424-1G OR13424-250MG
APOSOR13424-100MGEA 120 EUR
APOSOR13424-100MG APOSOR13424-1G APOSOR13424-250MG
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄N₂·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00227022
Núm. CAS: 140845-50-7