2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1343-1G OR1343-5G OR1343-100MG
APOSOR1343-1GEA 212 EUR
APOSOR1343-1G APOSOR1343-5G APOSOR1343-100MG
2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole 97%
2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole
Formula: C₅H₇BrN₂
MW: 175,026 g/mol
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659902
Núm. CAS: 235426-31-0