2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Carboxy-2-methylbenzo[d]oxazole, 7-Carboxy-2-methyl-1,3-benzoxazole
OR13439-100MG OR13439-250MG
APOSOR13439-100MGEA 109 EUR
APOSOR13439-100MG APOSOR13439-250MG
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03308601
Núm. CAS: 52395-92-3