5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Carboxy-5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
OR13446-1G OR13446-5G OR13446-100MG
APOSOR13446-1GEA 125 EUR
APOSOR13446-1G APOSOR13446-5G APOSOR13446-100MG
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₉N₃O₂
MW: 191.187 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00461394
Núm. CAS: 300691-07-0