Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-amino-3-bromo-5-pyridinecarboxylate
OR1349-1G OR1349-250MG
APOSOR1349-1GEA 31.9 EUR
APOSOR1349-1G APOSOR1349-250MG
Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate 95%
Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate
Formula: C₈H₉BrN₂O₂
MW: 245,073 g/mol
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659894
Núm. CAS: 850429-51-5