5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR1361-1G
OR1361-250MG
APOSOR1361-1GEA
429
EUR
APOSOR1361-1G
APOSOR1361-250MG
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formula:
C₁₀H₇ClO₂S₂ Pto. de fusión: 85…87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797460 Núm. CAS: 97272-02-1 UN: 3261 ADR: 8,III |