3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-[3-(Chlorosulphonyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR1362-1G OR1362-250MG
APOSOR1362-1GEA 174 EUR
APOSOR1362-1G APOSOR1362-250MG
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₇ClN₂O₃S
MW: 258,681 g/mol
Pto. de fusión: 67…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797486
Núm. CAS: 10185-62-3
UN: 3261
ADR: 8,II