2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR13695-1G OR13695-5G
APOSOR13695-1GEA 115 EUR
APOSOR13695-1G APOSOR13695-5G
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane
Formula: C₆H₁₅NOSi
MW: 145,275 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263699
Núm. CAS: 10196-49-3
UN: 2924
ADR: 3+8,III