[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13727-1G OR13727-25G OR13727-5G
APOSOR13727-1GEA 34.8 EUR
APOSOR13727-1G APOSOR13727-25G APOSOR13727-5G
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Formula: C₁₇H₁₄N₂O
Pto. de fusión: 76…80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00022730
Núm. CAS: 2436-15-9