2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Bromophenyl)-5-sulphanyl-1,3,4-oxadiazole, 5-(4-Bromophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
OR13745-1G
OR13745-25G
OR13745-5G
APOSOR13745-1GEA
72.5
EUR
APOSOR13745-1G
APOSOR13745-25G
APOSOR13745-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
Formula:
C₈H₅BrN₂OS MW: 257,107 g/mol Pto. de fusión: 190…196 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00992518 Núm. CAS: 41421-19-6 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)