3-Piperidin-1-ylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1384-1G OR1384-5G OR1384-10G
APOSOR1384-1GEA 111 EUR
APOSOR1384-1G APOSOR1384-5G APOSOR1384-10G
3-Piperidin-1-ylaniline 98%
3-Piperidin-1-ylaniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,258 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234760
Núm. CAS: 27969-75-1