1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13983-1G OR13983-250MG OR13983-5G
APOSOR13983-1GEA 109 EUR
APOSOR13983-1G APOSOR13983-250MG APOSOR13983-5G
1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formula: C₇H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082600
Núm. CAS: 5654-83-1