3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Carboxy-2-hydroxybenzonitrile, 4-Carboxy-2-cyanophenol
OR13998-1G OR13998-250MG OR13998-5G
APOSOR13998-1GEA 155 EUR
APOSOR13998-1G APOSOR13998-250MG APOSOR13998-5G
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid 95+%
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998350
Núm. CAS: 70829-28-6