5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR14014-1G OR14014-250MG
APOSOR14014-1GEA 377 EUR
APOSOR14014-1G APOSOR14014-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₇ClO₂S₂
MW: 246,734 g/mol
Pto. de fusión: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200880
Núm. CAS: 90273-30-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III