2-(Hydroxymethyl)indoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14016-1G OR14016-250MG
APOSOR14016-1GEA 328 EUR
APOSOR14016-1G APOSOR14016-250MG
2-(Hydroxymethyl)indoline
2-(Hydroxymethyl)indoline
Formula: C₉H₁₁NO
Pto. de fusión: 49…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200868
Núm. CAS: 138969-57-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III