3-Methylpyridine-2-acetamide oxime
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N'-Hydroxy-3-methyl-2-pyridinecarboximidamide, N'-Hydroxy-3-methylpicolinimidamide
OR14020-1G OR14020-5G
APOSOR14020-1GEA 42.2 EUR
APOSOR14020-1G APOSOR14020-5G
3-Methylpyridine-2-acetamide oxime
3-Methylpyridine-2-acetamide oxime
Formula: C₇H₉N₃O
MW: 151,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200877
Núm. CAS: 690632-33-8