Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl alpha-cyano-4-methoxycinnamate, Ethyl (2E)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
OR14118-10G OR14118-1G OR14118-5G
APOSOR14118-10GEA 894 EUR
APOSOR14118-10G APOSOR14118-1G APOSOR14118-5G
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Formula: C₁₃H₁₃NO₃
MW: 231,247 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026849
Núm. CAS: 2017-87-0