5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1417-1G OR1417-250MG
APOSOR1417-1GEA 314 EUR
APOSOR1417-1G APOSOR1417-250MG
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
Pto. de fusión: >225 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08690294
Núm. CAS: 105316-98-1
UN: 3261
ADR: 8,III