5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Proveedor: Apollo Scientific
OR14245-1G OR14245-250MG
APOSOR14245-1GEA 335 EUR
APOSOR14245-1G APOSOR14245-250MG
5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formula: C₁₀H₉BrO₃
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972617
Núm. CAS: 19815-97-5
UN: 3261
ADR: 8,III