1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR14303-1G OR14303-250MG
APOSOR14303-1GEA 58 EUR
APOSOR14303-1G APOSOR14303-250MG
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride 95%
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride
Formula: C₇H₄ClNO₂S₂
Pto. de fusión: 118…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086100
Núm. CAS: 181124-40-3
UN: 3261
ADR: 8,III