5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR14306-1G OR14306-250MG
APOSOR14306-1GEA 395 EUR
APOSOR14306-1G APOSOR14306-250MG
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Formula: C₅H₉N₃
Pto. Ebullición: 100…104 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200858
Núm. CAS: 486414-86-2
UN: 2735
ADR: 8,III