4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (4-Pyridin-4-ylphenyl)methanol, (4-(Pyridin-4-yl)phenyl)methanol
OR1432-1G OR1432-250MG
APOSOR1432-1GEA 203 EUR
APOSOR1432-1G APOSOR1432-250MG
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Pto. de fusión: 172…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114576
Núm. CAS: 217192-22-8