3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
OR14356-1G OR14356-250MG
APOSOR14356-1GEA 325 EUR
APOSOR14356-1G APOSOR14356-250MG
3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid 97%
3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₄
Pto. de fusión: 167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01880302
Núm. CAS: 849066-63-3