tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2-(piperazin-1-yl)acetate, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)methyl]piperazine, (Piperazin-1-yl)acetic acid tert-butyl ester
OR14391-1G OR14391-250MG
APOSOR14391-1GEA 65.4 EUR
APOSOR14391-1G APOSOR14391-250MG
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.278 g/mol
Pto. Ebullición: 72 °C (0.15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659535
Núm. CAS: 112257-22-4