Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14438-1G OR14438-5G
APOSOR14438-1GEA 40.6 EUR
APOSOR14438-1G APOSOR14438-5G
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₆N₂O₇
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017561
Núm. CAS: 22633-33-6