1-(Furo[3,2-c]pyridin-4-yl)homopiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(1,4-Diazepan-1-yl)furo[3,2-c]pyridine, 1-(Furo[3,2-c]pyridin-4-yl)-1,4-diazepane
OR14500-1G OR14500-250MG
APOSOR14500-1GEA 340 EUR
APOSOR14500-1G APOSOR14500-250MG
1-(Furo[3,2-c]pyridin-4-yl)homopiperazine
1-(Furo[3,2-c]pyridin-4-yl)homopiperazine
Formula: C₁₂H₁₅N₃O
MW: 217,267 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658987
Núm. CAS: 845885-87-2