2-Nitro-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S)-2-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid, (2S)-2-Amino-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid, (S)-2-Amino-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid, H-Phe(2-NO₂)-OH
OR14705-250MG
APOSOR14705-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR14705-250MG
2-Nitro-L-phenylalanine
2-Nitro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,187 g/mol
Pto. de fusión: 226…227 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00270360
Núm. CAS: 19883-75-1