(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14726-1G OR14726-5G
APOSOR14726-1GEA 112 EUR
APOSOR14726-1G APOSOR14726-5G
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95%
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860874
Núm. CAS: 37535-50-5