1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR1477-1G
OR1477-5G
APOSOR1477-1GEA
29
EUR
APOSOR1477-1G
APOSOR1477-5G
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide 97%
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide
Formula:
C₁₁H₂₂N₄·HI MW: 338.232 g/mol Pto. de fusión: 180…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368562 Núm. CAS: 849776-34-7 |