5-Methylthien-2-yl isocyanate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Isocyanato-5-methylthiophene
OR14873-1G OR14873-250MG OR14873-500MG
APOSOR14873-1GEA 203 EUR
APOSOR14873-1G APOSOR14873-250MG APOSOR14873-500MG
5-Methylthien-2-yl isocyanate 97%
5-Methylthien-2-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₆H₅NOS
MW: 139,175 g/mol
Pto. Ebullición: 94 °C (53 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09817547
Núm. CAS: 76536-99-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III