3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14886-1G OR14886-250MG OR14886-100MG
APOSOR14886-1GEA 352 EUR
APOSOR14886-1G APOSOR14886-250MG APOSOR14886-100MG
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde 97%
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 105…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817468
Núm. CAS: 273727-50-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III