6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]nicotinaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine-3-carboxaldehyde, 5-Formyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine
OR14887-1G OR14887-250MG OR14887-50MG
APOSOR14887-1GEA 169 EUR
APOSOR14887-1G APOSOR14887-250MG APOSOR14887-50MG
6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]nicotinaldehyde 97%
6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]nicotinaldehyde
Formula: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,226 g/mol
Pto. de fusión: 66,5…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817493
Núm. CAS: 910036-95-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III