4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR14913-1G OR14913-250MG
APOSOR14913-1GEA 311 EUR
APOSOR14913-1G APOSOR14913-250MG
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine 95%
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine
Formula: C₁₃H₁₇N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08572134
Núm. CAS: 937796-07-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III