3-Methylfur-2-yl isocyanate 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Isocyanato-3-methylfuran
OR14918-100MG OR14918-1G OR14918-500MG
APOSOR14918-100MGEA 364 EUR
APOSOR14918-100MG APOSOR14918-1G APOSOR14918-500MG
3-Methylfur-2-yl isocyanate 90%
3-Methylfur-2-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₆H₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09879906
Núm. CAS: 921938-67-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III