Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Formyltetrahydro-2H-thiopyran
OR14931-1G OR14931-5G
APOSOR14931-1GEA 183 EUR
APOSOR14931-1G APOSOR14931-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxaldehyde 95%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxaldehyde
Formula: C₆H₁₀OS
MW: 130,208 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03425266
Núm. CAS: 50675-19-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III