5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1494-1G OR1494-5G
APOSOR1494-1GEA 122 EUR
APOSOR1494-1G APOSOR1494-5G
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline 95%
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05865077
Núm. CAS: 69397-93-9