6-Phenylpyridazin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-6-phenylpyridazine, 3-Amino-6-phenyl-1,2-diazine
OR14968-250MG OR14968-100MG OR14968-1G
APOSOR14968-250MGEA 84.1 EUR
APOSOR14968-250MG APOSOR14968-100MG APOSOR14968-1G
6-Phenylpyridazin-3-amine
6-Phenylpyridazin-3-amine
Formula: C₁₀H₉N₃
MW: 171,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234636
Núm. CAS: 14966-91-7