3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(4-Methoxyphenyl)pyridazin-3-amine
OR14971-100MG
APOSOR14971-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR14971-100MG
3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
Formula: C₁₁H₁₁N₃O
MW: 201,225 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801353
Núm. CAS: 4776-87-8