6-(4-Methylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)toluene, 2,4-Diamino-6-(4-methylphenyl)-1,3,5-triazine
OR1498-10G OR1498-1G OR1498-5G
APOSOR1498-10GEA 248 EUR
APOSOR1498-10G APOSOR1498-1G APOSOR1498-5G
6-(4-Methylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
6-(4-Methylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Formula: C₁₀H₁₁N₅
MW: 201,228 g/mol
Pto. de fusión: 232…234 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269392
Núm. CAS: 19338-12-6