4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)piperazine
OR15038-1G
OR15038-250MG
APOSOR15038-1GEA
109
EUR
APOSOR15038-1G
APOSOR15038-250MG
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Formula:
C₁₀H₁₂N₄S MW: 220,294 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03407481 Núm. CAS: 683274-67-1 |