5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(2-Amino-4-chlorophenyl)-1H-tetrazole
OR15044-1G OR15044-25G OR15044-5G
APOSOR15044-1GEA 27.7 EUR
APOSOR15044-1G APOSOR15044-25G APOSOR15044-5G
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline 97%
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline
Formula: C₇H₆ClN₅
Pto. de fusión: 160…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03085917
Núm. CAS: 54013-18-2