5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitrobenzofurazan, N-Benzyl-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-5-amine
OR1529-100MG OR1529-250MG OR1529-500MG
APOSOR1529-100MGEA 87 EUR
APOSOR1529-100MG APOSOR1529-250MG APOSOR1529-500MG
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Formula: C₁₃H₉ClN₄O₃
MW: 304,689 g/mol
Pto. de fusión: 135…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00576759
Núm. CAS: 306934-83-8