4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15569-1G OR15569-250MG OR15569-5G
APOSOR15569-1GEA 125 EUR
APOSOR15569-1G APOSOR15569-250MG APOSOR15569-5G
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95%
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Formula: C₄H₅ClN₂·ClH
Pto. de fusión: 139…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01721661
Núm. CAS: 38585-61-4