Methyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15584-1G OR15584-5G
APOSOR15584-1GEA 201 EUR
APOSOR15584-1G APOSOR15584-5G
Methyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate 97%
Methyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formula: C₅H₄ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09265527
Núm. CAS: 934236-41-6