2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR1565-25G OR1565-50G
APOSOR1565-25GEA 122 EUR
APOSOR1565-25G APOSOR1565-50G
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid 97%
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₉BrO₃
Pto. de fusión: 253…256 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017614
Núm. CAS: 195383-80-3