trans-4-Bromo-3-hydroxypiperidine, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-4-Bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-hydroxypiperidine, tert-Butyl trans-4-bromo-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR15690-1G OR15690-5G
APOSOR15690-1GEA 230 EUR
APOSOR15690-1G APOSOR15690-5G
trans-4-Bromo-3-hydroxypiperidine, N-BOC protected
trans-4-Bromo-3-hydroxypiperidine, N-BOC protected
Formula: C₁₀H₁₈BrNO₃
MW: 280,159 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972247
Núm. CAS: 936250-36-1