1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15740-100MG OR15740-1G OR15740-250MG
APOSOR15740-100MGEA 24.8 EUR
APOSOR15740-100MG APOSOR15740-1G APOSOR15740-250MG
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₀BNO₂
Pto. de fusión: 97…99,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690255
Núm. CAS: 884507-19-1