Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Methoxycarbonyl)-1-phenylcyclobutane
OR15757-1G OR15757-500MG OR15757-5G
APOSOR15757-1GEA 154 EUR
APOSOR15757-1G APOSOR15757-500MG APOSOR15757-5G
Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11035753
Núm. CAS: 58469-03-7