4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR15758-10G OR15758-1G OR15758-5G
APOSOR15758-10GEA 630 EUR
APOSOR15758-10G APOSOR15758-1G APOSOR15758-5G
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
Formula: C₁₇H₁₅NO₂
MW: 265.307 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11035754
Núm. CAS: 189120-04-5